Läs mer
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1mm
Kvantitet:
100 stycken
25 stycken
5 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ruby Sphere |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Kvalitet | Grade 25 |
| Kvantitet | 100 stycken |