Beskrivning
- Ren bomullslinters eller bomullslinters med raffinerad massa
- Inga tillsatser, såsom våtförstärkningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 87 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters (lågt kväve och nitrater;< 0,06 % aska) |
| Partikelretention | 5 till 8μ m |
| Filtreringshastighet | 45 sek. |
| Kvalitet | 292 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.18 m |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |