Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 293 kvalitativa papper, vikta
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
90 mm
320 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Description
- Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med< 95% alfa-cellulosahalt
- Askhalt< 0,1 % enligt DIN 54370
- Våtförstärkt
Specifications
Specifications
| Basvikt | 80 g/m 2 |
| Formatera | Vikt |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 1 till 2μ m |
| Filtreringshastighet | 300 sek. |
| Kvalitet | 293 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |