Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 293 kvalitativa papper, ark
Handla allt Sartorius Produkter
Mått (L x B):
340 x 440 mm
450 x 570 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med< 95% alfa-cellulosahalt
- Askhalt< 0,1 % enligt DIN 54370
- Våtförstärkt
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 80 g/m 2 |
| Formatera | Ark |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 1 till 2μ m |
| Filtreringshastighet | 300 sek. |
| Kvalitet | 293 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Mått (L x B) | 340 x 440 mm |
| Längd (metrisk) | 340 mm |
| Visa mer |