Läs mer
Cytiva Grad 3014 Seed Test Paper
Beskrivning
För testning av särskilt känsliga frön. Whatman™ Grade 3014 Seed Test Paper är en vit, veckad remsa med omslagsremsa, 50 dubbla veck gjorda av extremt ren cellulosa.
På grund av sin extremt höga renhet ger våra frötestpapper tillförlitliga och reproducerbara resultat. Pappren är gjorda av ren cellulosa utan några tillsatser och innehåller inga ämnen som kan påverka frönas tillväxt. Den konstanta vattenabsorptionen av papperen säkerställer kontinuerlig tillförsel av den erforderliga mängden vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 113 g/m 2 |
| Formatera | Plisserad remsa |
| Material | Cellulosa |
| För användning med (applikation) | Testar särskilt känsliga frön, medelstora och belagda frön (PP-metoden) |
| Kvalitet | 3014 |
| Inkluderar | Wrap Strips |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | Seed Test Paper |
| Mått (L x B) | 110 x 20 mm |