Beskrivning
- Tillverkad av 100% bomullslinters med> 98% alfa-cellulosa
- Syratvättad för att göra papperen askfria och uppnå hög renhet (askahalt≥ 0,01 % enligt DIN 540370)
- Våtförstärkt
- Färgkodad låda för enkelt val
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 84 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | 100 % bomullslinters (> 98% alfa-cellulosa, askfri) |
| Partikelretention | 8 till 12μ m |
| Filtreringshastighet | 20 sek. |
| Kvalitet | 389 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.19 mm |
| Diameter (metrisk) | 600 mm |