Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Grad 393 Kvantitativa papper, skivor
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av 100% bomullslinters med en alfa-cellulosahalt av< 98 %
- Syratvättad för att göra papperna askfria och uppnå hög renhet (askahalt≤ 0,01 % enligt DIN 540370)
- Våtförstärkt
- Färgkodad låda för enkelt val
- Mycket fina porer, mycket tät, mycket långsam filtrering
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 100 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | 100 % bomullslinters (< 98 % alfa-cellulosa; askfri) |
| Partikelretention | 1μ m |
| Filtreringshastighet | 300 sek. |
| Kvalitet | 393 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |