Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Grad 393 Kvantitativa papper, skivor
Produktkod. p-7084277 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15942880
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3127025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs är lämpliga för kvantitativa och gravimetriska analyser samt för tryck- eller vakuumfiltrering.
  • Tillverkad av 100% bomullslinters med en alfa-cellulosahalt av< 98 %
  • Syratvättad för att göra papperna askfria och uppnå hög renhet (askahalt≤ 0,01 % enligt DIN 540370)
  • Våtförstärkt
  • Färgkodad låda för enkelt val
  • Mycket fina porer, mycket tät, mycket långsam filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basvikt 100 g/m 2
Formatera Skiva
Material 100 % bomullslinters (< 98 % alfa-cellulosa; askfri)
Partikelretention 1μ m
Filtreringshastighet 300 sek.
Kvalitet 393
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Diameter (metrisk) 25 mm