Läs mer
Sartorius™ Klass 480 silikonimpregnerade fasseparatorpapper
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Håller kvar vatten så att lösningsmedel kan rinna igenom
- Flödet stannar automatiskt när hela lösningsmedlet har passerat
Användningsområden:
- Filtrering av organiska lösningsmedel som har förorenats med vatten för att separera den vattenhaltiga fasen från den organiska fasen
- Filtrering av extraherande lösningsmedel i kliniska eller medicinska laboratorier
- Separation av emulsioner som bildas under extraktion av vattenhaltiga växt- eller läkemedelslösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| Material | Silikonimpregnerat papper |
| För användning med (applikation) | Specialpapper separerar vattenhaltiga från organiska faser |
| Kvalitet | 480 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.19 mm |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ Klass 480 silikonimpregnerade fasseparatorpapper >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering