Läs mer
Sartorius™ Klass 480F silikonimpregnerade fasseparatorpapper
Produktkod. 10108731 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
90 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10108731
Brand: Sartorius™ FT4602150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Impregnerad med stabiliserat kisel gör den hydrofob. Sartorius™ Klass 480F silikonimpregnerat fasseparatorpapper eliminerar behovet av att använda separertrattar.
  • Håller kvar vatten så att lösningsmedel kan rinna igenom
  • Flödet stannar automatiskt när hela lösningsmedlet har passerat
Användningsområden:
  • Filtrering av organiska lösningsmedel som har förorenats med vatten för att separera den vattenhaltiga fasen från den organiska fasen
  • Filtrering av extraherande lösningsmedel i kliniska eller medicinska laboratorier
  • Separation av emulsioner som bildas under extraktion av vattenhaltiga växt- eller läkemedelslösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vikt
Material Silikonimpregnerat papper
För användning med (applikation) Specialpapper separerar vattenhaltiga från organiska faser
Kvalitet 480F
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Typ Kvalitativt filterpapper
Diameter (metrisk) 150 mm