Läs mer
Fisherbrand™ Klass 501 kromatografipapper
Produktkod. 11718742 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11718742 200 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11718742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 SEK
    629.62 SEK / Paket med 100
    Save 25.38 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Grade 501 Chromatography Paper är kromatografipapper av standardkvalitet för rutinmässig eller enkel analys.
  • Betyg 501
  • Standardkromatografipapper för rutinmässig och enkel analys
Specifikationer
Filmtjocklek 0.19 mm
För användning med (applikation) Standardkromatografipapper för rutin och enkel analys
Formatera Ark
Kvalitet 501
Material papper
Bredd (metrisk) 200 mm
Flödeshastighet 145 mm/30 min.
Längd (metrisk) 200 mm