Läs mer
Fisherbrand™ Klass 508 kromatografipapper
Produktkod. 11567393 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
570 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
460 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11567393 570 mm 460 mm Paket med 50
11724166 200 mm 200 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11567393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    2291.73 SEK / Paket med 50
    Save 78.27 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för elektrofores och kromatografiska arbeten. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper används för separering och identifiering av prover okänd sammansättning i forskningslaboratorier.
Fisherbrand™ CHR 100 papperskvalitet kan användas i många applikationer där Whatman nr 1 CHR eller Schleicher och Schuell nr 2043a används. Fisherbrand™ CHR 200 papperskvalitet kan användas i många applikationer där Whatman nr 3MM CHR eller Schleicher och Schuell nr 4369 används.
Specifikationer
Filmtjocklek 0.35 mm
För användning med (applikation) Lämplig för elektrofores och kromatografiska arbeten
Formatera Ark
Kvalitet 508
Material papper
Bredd (metrisk) 460 mm
Flödeshastighet 115 mm/30 min.
Längd (metrisk) 570 mm