Läs mer
Fisherbrand™ Klass 508 kromatografipapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
570 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
460 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Applications:
- Used in separation and identification of additives in food
- Helps in determination of malic acid content in wines caused by fermentation
Specifikationer
Specifikationer
| Filmtjocklek | 0.35 mm |
| För användning med (applikation) | Suitable for Electrophoresis and Chromatographic Works |
| Formatera | Sheet |
| Kvalitet | 508 |
| Material | Paper |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Flödeshastighet | 115 mm/30 min. |
| Längd (metrisk) | 200 mm |