Läs mer
Fisherbrand™ Klass 508 kromatografipapper
Produktkod. p-8002082 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
570 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
460 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11724166
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för elektrofores och kromatografiska arbeten. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper används för separering och identifiering av prover okänd sammansättning i forskningslaboratorier.
Applications:
  • Used in separation and identification of additives in food
  • Helps in determination of malic acid content in wines caused by fermentation
Specifikationer
Filmtjocklek 0.35 mm
För användning med (applikation) Suitable for Electrophoresis and Chromatographic Works
Formatera Sheet
Kvalitet 508
Material Paper
Bredd (metrisk) 200 mm
Flödeshastighet 115 mm/30 min.
Längd (metrisk) 200 mm