Läs mer
Fisherbrand™ Klass 600 cellulosa filterpapper för allmänt bruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
520 x 420mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 10 till 20μ m |
| Porstorlek | 10 till 20μ m |
| För användning med (applikation) | Ekonomiskt filterpapper som används i skolor och som bänkskyddspapper |
| Kvalitet | 600 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Mått (L x B) | 520 x 420mm |
| Längd (metrisk) | 520 mm |
| Visa mer |