Läs mer
Fisherbrand™ Klass 601 Allmänna filterpapper
Produktkod. 11435248 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
42,5 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11435248 150 mm Paket med 100
11572003 42,5 mm Paket med 100
11546873 55 mm Paket med 100
11556873 70 mm Paket med 100
11582003 85 mm Paket med 100
11566873 90 mm Paket med 100
11576873 110 mm Paket med 100
11425248 125 mm Paket med 100
11445248 185 mm Paket med 100
11592003 240 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11435248
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett filterpapper som används i analysarbeten i laboratorier med medelhög filtreringshastighet.
  • 73 g/m² vikt
  • 0,16 mm tjock
  • Porstorlek 5 till 13 μm
  • Filtreringshastighet på 88 sek
  • Sprängstyrka på 1,95 kg/cm²
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Formatera Skiva
Porstorlek 5 till 13μ m
Filtreringshastighet 88 sekunder
För användning med (applikation) Allmänna verk, sjukhus, forskningslaboratorier, skolor, kemisk industri, kosmetika, livsmedels- och dryckesindustri
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Diameter (metrisk) 150 mm