Läs mer
Fisherbrand™ Klass 601 Allmänna filterpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
42.5 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| Porstorlek | 5 till 13μ m |
| Filtreringshastighet | 88 sekunder |
| För användning med (applikation) | Allmänna verk, sjukhus, forskningslaboratorier, skolor, kemisk industri, kosmetika, livsmedels- och dryckesindustri |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |