Specifikationer
| Formatera | Ark |
| För användning med (applikation) | Alla arbetar i laboratorier - filtrering av olika produkter, läkemedelsförpackning (piller, pulver, förbandsbandage och tabletter) |
| Kvalitet | 602 |
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Mått (L x B) | 520 x 420mm |
| Längd (metrisk) | 520 mm |
| Bredd (metrisk) | 420 mm |