Läs mer
Fisherbrand™ Klass 604 ytskyddspapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
Förpackningstyp:
Ark
Roll
Rulla
Sheet
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Available in sheet or roll form
- Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Surface Protection Paper |
| Material | Grade 604 Paper |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (metrisk) | 0.6 m |
| Mått (L x B) | 50 m x 6 cm |
| Stödmaterial | Polyethylene |
| Färg | White |
| Tjocklek | 0.25mm |
| Kvantitet | 1 roll |
| Förpackningstyp | Roll |