Specifications
| Produkttyp | Ytskyddspapper |
| Material | Betyg 604 Papper |
| Längd (metrisk) | 570 mm |
| Bredd (metrisk) | 460 mm |
| Mått (L x B) | 570 x 460 mm |
| Stödmaterial | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Tjocklek | 0.25mm |
| Kvantitet | 100 ark |
| Förpackningstyp | Ark |