Beskrivning
- Finns i ark eller rullform
- Absorberande papper med polyetenbaksida 125g/m 2 suger snabbt upp spill och förhindrar genomströmning till arbetsytan
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskyddspapper |
| Material | Betyg 604 Papper |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (metrisk) | 0.46 m |
| Mått (L x B) | 50 m x 46 cm |
| Stödmaterial | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Tjocklek | 0.25mm |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Förpackningstyp | Rulla |