Läs mer
Fisherbrand™ Klass 605 mycket absorberande Joseph-papper
Produktkod. 11700565 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
Formatera:
Ark
Förpackningsmängd:
200-pack
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Formatera Förpackningsmängd unitSize
11700565 120 x 120 mm Ark 500-pack Paket med 500
11728722 150 x 150 mm Ark 200-pack Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11700565
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i laboratorier och sjukhus. Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper är tunt och inte fluffigt.
Användningsområden:
  • Rengöring och torkning av, glasbehållare, tuber, flaskor, mikroskopiska plattor, flaskor
Specifikationer
Längd (metrisk) 120 mm
Bredd (metrisk) 120 mm
Mått (L x B) 120 x 120 mm
Formatera Ark
För användning med (applikation) Rengöring och torkning av, glasbehållare, tuber, flaskor, mikroskopiska plattor, flaskor i laboratorier och sjukhus
Förpackningsmängd 500-pack
Kvalitet 605