Läs mer
Fisherbrand™ Klass 605 mycket absorberande Joseph-papper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formatera:
Ark
Vikt ark
Förpackningsmängd:
100-pack
200-pack
50-pack
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
Applications:
- Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 350 mm |
| Mått (L x B) | 500 x 350 mm |
| Formatera | Vikt ark |
| För användning med (applikation) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Förpackningsmängd | 100-pack |
| Kvalitet | 605 |