Läs mer
Fisherbrand™ Klass 605 mycket absorberande Joseph-papper
Produktkod. p-8002089 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formatera:
Ark
Vikt ark
Förpackningsmängd:
100-pack
200-pack
50-pack
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 11735375
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används i laboratorier och sjukhus. Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper är tunt och inte fluffigt.
Applications:
  • Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles
Specifikationer
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 350 mm
Mått (L x B) 500 x 350 mm
Formatera Vikt ark
För användning med (applikation) Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
Förpackningsmängd 100-pack
Kvalitet 605