Läs mer
Fisherbrand™ Klass 606 ytskyddspapper
Produktkod. 11730005 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
570 mm
600 mm
50 m
Bredd (metrisk):
460 mm
0,49 m
500 mm
0,6 m
0,92 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11730005 50 m 0,6 m Varje
11708513 50 m 0,49 m Varje
11704656 570 mm 460 mm Paket med 50
11749865 50 m 0,92 m Varje
11738742 600 mm 500 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11730005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som absorberande papper för bänkskydd. Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper är vitt ultraabsorberande papper med ensidig PE-beläggning.
Användningsområden:
  • Absorptionskapacitet: 200g/m 2
  • Skyddar laboratoriebänkar mot syror, giftiga, frätande och radioaktiva vätskor, glasstötar
  • Hjälper till att återvinna värdefullt material som ädelmetaller
  • Skydd och utläggning av djurburar
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddspapper
Material papper
Absorptionsförmåga 200 ml/m 2
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (metrisk) 0,6 m
Stödmaterial Polyeten
Färg Vitt
För användning med (applikation) Skydd av laboratoriebänkar mot syror, giftiga, frätande och radioaktiva vätskor, stötar
Kvantitet 1RL