Läs mer
Fisherbrand™ Grade 608 Joseph Paper
Produktkod. 11718722 Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Ark
Vikt ark
Förpackningsmängd:
40-pack
800-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 800
Produktkod. 11718722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Grade 608 Joseph Paper is very absorbent and no fluffy.
  • Thin paper 25g/m2
  • very absorbent and no fluffy
Applications:
  • Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
  • Specifikationer
    Längd (metrisk) 500 mm
    Bredd (metrisk) 350 mm
    Mått (L x B) 500 x 350 mm
    Formatera Ark
    För användning med (applikation) Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
    Förpackningsmängd 800-pack
    Kvalitet 608