Läs mer
Fisherbrand™ Grade 608 Joseph Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Ark
Vikt ark
Förpackningsmängd:
40-pack
800-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 800
Beskrivning
- Thin paper 25g/m2
- very absorbent and no fluffy
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 350 mm |
| Mått (L x B) | 500 x 350 mm |
| Formatera | Vikt ark |
| För användning med (applikation) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Förpackningsmängd | 800-pack |
| Kvalitet | 608 |