Läs mer
Fisherbrand™ Grade 903 Special Purpose Blotting Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formatera:
Sheet
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Weight: 255g/m2
- Absorption : 490mL/cm2
- Thickness : 0.40mm
- Capillary absorption : 75 to 85mm (klemm)
Applications:
- Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
- Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Certifikat
ISO EN 20535
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Mått (L x B) | 130 x 130 mm |
| Formatera | Sheet |
| För användning med (applikation) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
| Förpackningsmängd | 100 Pk. |
| Kvalitet | 903 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |