Läs mer
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Weight:190g/m2
- Absorption:300mL/cm2
- Thickness: 0.41mm
- Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
- Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
- Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 500 mm |
| Mått (L x B) | 500 x 500 mm |
| Formatera | Sheet |
| För användning med (applikation) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
| Förpackningsmängd | 100 Pk. |
| Kvalitet | 904 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.41 mm |