Läs mer
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Plain Disc
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
85 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Wetstrength paper 160g/m²
- Absorbent
- Free from chlorine
- pH must be between 6.0 and 7.5
- For small seeds such as grasses and flowers
- White in color
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 160 g/m2 |
| Färg | White |
| Material | Paper |
| För användning med (applikation) | Germination assays of seed specimen |
| Antal per förpackning | 100 |
| pH-intervall | 6 to 7.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| Typ | Germination and Seed Test Paper |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |