Läs mer
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Produktkod. 11562413 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Blått lackmuspapper
KI Stärkt papper
Neutralt lackmuspapper
Rött lackmuspapper
Färgindikator:
Blått
Lila
Rött
Vitt
Formatera:
Provrör
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 4
Varje
Mått (L x B):
5 mx 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Produktkod. 11562413
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for general analysis.
  • General control of acid or alkaline reactions
Color:
  • Litmus Blue: Blue to red
  • Litmus neutral: Purple to blue/red
  • Litmus red: Red to blue
Applications:
  • Rapid determination of pH value in industrial applications
  • General analysis in school
  • Used in formation
Specifikationer
Färgindikator Lila
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation
Kvantitet 200 Pk.
Typ Neutralt lackmuspapper