Läs mer
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Produktkod. 11567382 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Blått lackmuspapper
KI Stärkt papper
Neutralt lackmuspapper
Rött lackmuspapper
Färgindikator:
Blått
Lila
Rött
Vitt
Mått (L x B):
5 mx 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Formatera:
Provrör
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 4
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11567382
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Used for general analysis.
  • General control of acid or alkaline reactions
Color:
  • Litmus Blue: Blue to red
  • Litmus neutral: Purple to blue/red
  • Litmus red: Red to blue
Applications:
  • Rapid determination of pH value in industrial applications
  • General analysis in school
  • Used in formation
Specifikationer
Färgindikator Rött
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation
Kvantitet 4 Rolls
Typ Rött lackmuspapper
Mått (L x B) 5 mx 7 mm
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm