Läs mer
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Blått lackmuspapper
KI Stärkt papper
Neutralt lackmuspapper
Rött lackmuspapper
Färgindikator:
Blått
Lila
Rött
Vitt
Mått (L x B):
5 mx 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Formatera:
Provrör
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- General control of acid or alkaline reactions
Color:
- Litmus Blue: Blue to red
- Litmus neutral: Purple to blue/red
- Litmus red: Red to blue
Applications:
- Rapid determination of pH value in industrial applications
- General analysis in school
- Used in formation
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vitt |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation |
| Kvantitet | 200 Pk. |
| Typ | KI Stärkt papper |
| Mått (L x B) | 60 x 10 mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |