Läs mer
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Produktkod. 11930695 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Blått lackmuspapper
KI Stärkt papper
Neutralt lackmuspapper
Rött lackmuspapper
Färgindikator:
Blått
Lila
Rött
Vitt
Mått (L x B):
5 mx 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Formatera:
Provrör
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11930695
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for general analysis.
  • General control of acid or alkaline reactions
Color:
  • Litmus Blue: Blue to red
  • Litmus neutral: Purple to blue/red
  • Litmus red: Red to blue
Applications:
  • Rapid determination of pH value in industrial applications
  • General analysis in school
  • Used in formation
Specifikationer
Färgindikator Lila
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation
Kvantitet 1 Roll
Typ Neutralt lackmuspapper
Mått (L x B) 5 mx 10 mm
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm