Läs mer
Fisherbrand™ Rengöringsväv för linser av klass 913
Produktkod. 10737643 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Manilla fibrer
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10737643 Manilla fibrer Paket med 25
1 options
Produktkod. 10737643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    513.29 SEK / Paket med 25
    Save 18.71 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för rengöring av optiska linser.
  • Mycket tunt papper
  • Tillverkad av 100% manillafibrer
  • Inte fluffig
  • Vikt: 12g/m 2
Ansökan
  • Rengöring av olika optiska linser
  • Rengöring av optiska fiberfilament
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringsvävnad
För användning med (applikation) Rengöring av olika optiska linser (objektiv, mikroskop, kikare, förstoringsglas, glasögon, etc.), rengöring av optiska fibertrådar
Material Manilla fibrer