Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 918 Smooth Papers för kvalitativa och tekniska analyser, skivor
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
40 mm
55 mm
90 mm
204 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med> 95% alfa-cellulosa
- Medelsnabb till långsam filtrering
- Icke-steril, bulkförpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 85 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 6 till 10μ m |
| Filtreringshastighet | 45 sek. |
| Kvalitet | 918 |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |