Läs mer
Fisherbrand™ Grade 919 Weighing Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
25g/m2
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Smooth paper 25g/m2
- Easily crushable
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Paper |
| Vikt (metrisk) | 25g/m2 |
| Bredd (engelska) | 3.93 in. |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Weighing Paper |
| Form | Square |