Läs mer
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | EN 868-2 |
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Material | Paper |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Längd (metrisk) | 75 cm |
| Bredd (metrisk) | 75 cm |
| Vikt (metrisk) | 60 gsm |
| Produkttyp | Sterilization Paper |
| Visa mer |