Läs mer
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Produktkod. 11774576 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11774576
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used as wrap for medical clothes.
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad EN 868-2
Färg White
För användning med (applikation) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Material Paper
Kvantitet 250 Pk.
Längd (metrisk) 90 cm
Bredd (metrisk) 900 mm
Vikt (metrisk) 60 gsm
Produkttyp Sterilization Paper
Kvalitet 925