Läs mer
Fisherbrand™ Klass 926 steriliseringspapper
Produktkod. 11720575 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11720575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som omslag för medicinska kläder.
  • Weight: 60g/m2
  • Creped paper
Applications:
  • Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad EN 868-2
Färg Green
För användning med (applikation) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Material Paper
Kvantitet 500 Pk.
Mått (L x B) 65 x 65 cm
Längd (metrisk) 65 cm
Bredd (metrisk) 65 cm
Vikt (metrisk) 60 gsm
Produkttyp Sterilization Paper
Kvalitet 926