Läs mer
Fisherbrand™ Klass 926 steriliseringspapper
Produktkod. 11738513 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
50 x 50 cm
100 x 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11738513 50 x 50 cm Paket med 500
11714586 100 x 100 cm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11738513
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som omslag för medicinska kläder.
  • Vikt: 60g/m 2
  • Kräppat papper
Användningsområden:
  • Används vid ånga, gas, gammastrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN 868-2
Färg Klart
För användning med (applikation) Inslagning av medicinska kläder, kirurgiska instrument och andra artiklar som används vid ång-, gas- och gammastrålningssterilisering
Material papper
Kvantitet 500 Pk.
Mått (L x B) 50 x 50 cm
Vikt (metrisk) 60 g/m 2
Produkttyp Steriliseringspapper
Kvalitet 926
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (metrisk) 50 cm