Läs mer
Fisherbrand™ Klass 926 steriliseringspapper
Produktkod. p-8002096 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11714586
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som omslag för medicinska kläder.
  • Vikt: 60g/m 2
  • Kräppat papper
Användningsområden:
  • Används vid ånga, gas, gammastrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN 868-2
Färg Klart
För användning med (applikation) Inslagning av medicinska kläder, kirurgiska instrument och andra artiklar som används vid ång-, gas- och gammastrålningssterilisering
Material papper
Kvantitet 250 Pk.
Mått (L x B) 100 x 100 cm
Längd (metrisk) 100 cm
Bredd (metrisk) 100 cm
Vikt (metrisk) 60 g/m 2
Produkttyp Steriliseringspapper
Kvalitet 926