Läs mer
CBS Scientific Gradient Markers
Volym (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
- The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Electrophoresis |
| Typ | Gradient Marker |
| Volym (engelska) | 8.45 oz. |
| Volym (metrisk) | 250 mL |