Läs mer
CBS Scientific Gradient Markers
Produktkod. 11789545
Volym (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11789545
missing translation for 'mfr': CBS Scientific GM100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Linear with side outlets.
  • Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
  • The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Spezifikation
För användning med (applikation) Electrophoresis
Typ Gradient Marker
Volym (engelska) 1.69 oz.
Volym (metrisk) 50 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt