Läs mer
Fisherbrand™ Gradient Mixer
Volym (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pours polyacrylamide gels using sucrose or caesium chloride solution
- Acrylic plastic construction
- Leak proof valves that control mixing between reservoir and mixing chambers
- Dimensions (D x W x H): 2.4 x 9 x 9cm
- Internal dimensions of mixing and reservoir chambers (D x W): 1.3 x 8cm
- Internal diameter of outlet port: 2mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Pours polyacrylamide gradient gels |
| Typ | Gradient Mixer |
| Kvantitet | 1 Each |
| Volym (metrisk) | 15 ml |
| Mått (L x B x H) | 2.4 x 9 x 9 cm |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |
| Höjd (metrisk) | 9 cm |
| Djup (metriskt) | 2.4 cm |