Läs mer
Fisherbrand™ Gradient Mixer
Produktkod. p-8007109
Volym (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10757321
Brand: Fisherbrand™ GM15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for pouring polyacrylamide gradient gels
  • Pours polyacrylamide gels using sucrose or caesium chloride solution
  • Acrylic plastic construction
  • Leak proof valves that control mixing between reservoir and mixing chambers
  • Dimensions (D x W x H): 2.4 x 9 x 9cm
  • Internal dimensions of mixing and reservoir chambers (D x W): 1.3 x 8cm
  • Internal diameter of outlet port: 2mm
Specifikationer
För användning med (applikation) Pours polyacrylamide gradient gels
Typ Gradient Mixer
Kvantitet 1 Each
Volym (metrisk) 15 ml
Mått (L x B x H) 2.4 x 9 x 9 cm
Bredd (metrisk) 9 cm
Höjd (metrisk) 9 cm
Djup (metriskt) 2.4 cm