Läs mer
KARTELL Graderad flaska
Produktkod. 10171573
Change view
Volym (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 52
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10171573 2 l Paket med 52
1 options
Produktkod. 10171573 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0047900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1296.41 SEK / Paket med 52
    Save 158.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Graduated Bottle har en specifik design med en rektangulär bas för enkel förvaring.
  • Specifik design med rektangulär bas tänkt för enkel förvaring av flaskorna på hyllorna och för ökad stabilitet när de används; handtagets ergonomiska design möjliggör enkel upphällning.
  • Skruvlock och graderad upp till 2000 ml.
  • CE IVDR-produkt
Specifikationer
Produkttyp Urinflaska
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 0,53 gal.
Volym (metrisk) 2 l