Läs mer
Bochem™ Graderad hink
Produktkod. 10740622
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 l
12 l
Diameter (metrisk) Överst:
260 mm
300 mm
Höjd (metrisk):
190 mm
270 mm
Inkluderar:
Artikelnr 8333
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Inkluderar
10740622 12 l 300 mm 270 mm Artikelnr 8333
10547901 6 l 260 mm 190 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740622 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8323
Beräknad leverans: 30-11-2026
Bochem™ Graduated Bucket har graderingar per liter.
  • Lock säljs separat
  • Utan basring
  • Graderad
Specifikationer
Produkttyp Skopa i rostfritt stål; lock säljs separat (8333)
Kapacitet (metrisk) 12 l
Examen 1 L
Material Rostfritt stål (18/10)
Beskrivning Utan basring
Diameter (metrisk) Överst 300 mm
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Artikelnr 8333