Läs mer
Bochem™ Graderad hink
Produktkod. p-7146765
Kapacitet (metrisk):
6 l
12 l
Diameter (metrisk) Överst:
260 mm
300 mm
Höjd (metrisk):
190 mm
270 mm
Inkluderar:
Artikelnr 8333
Produktkod. 10547901
Brand: Bochem™ 8320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Graduated Bucket har graderingar per liter.
  • Lock säljs separat
  • Utan basring
  • Graderad
Specifikationer
Produkttyp Rostfritt stålhink, utan lock
Kapacitet (metrisk) 6 l
Material Rostfritt stål (18/10)
Beskrivning Utan basring
Diameter (metrisk) Överst 260 mm
Höjd (metrisk) 190 mm