Läs mer
KARTELL Utexaminerad Burette
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Plastbyretter med hög precision (enligt DIN 12.700 standarder - Klass B), särskilt användbara för rutinarbete för att eliminera risken för glasbrott.
- Kombinationen av olika plastmaterial (PMMA, PTFE, FEP) ger god motståndskraft mot kemikalier.
- Kranenheten är gjuten i ett stycke, med FEP-nyckel; kräver inget smörjmedel och ger en läckagesäker tätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 580 mm |
| Material | Akryl |
| Examen | 0.1 mL |
| Längd (engelska) | 22,83 tum. |
| Kranmaterial | PTFE |
| Typ | Utexaminerad Buret |